Oordoppen voor eenmalig gebruik, SparkPlugs®
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7825 785001 7800 7802 7801 785002 787001
111-1174EA 78 EUR
111-1174 111-1175 111-1171 111-1173 111-1172 MOLD785002 MOLD787001
Oordoppen voor eenmalig gebruik, SparkPlugs®
Oordoppen Oordoppen voor eenmalig gebruik
SparkPlugs®-oordoppen zijn vervaardigd van een zacht materiaal dat harder wordt als het wordt opgerold om in te brengen.
  • Taps toelopende vorm past gemakkelijk in het gehoorkanaal
  • Dicht comfortabel en goed af zonder druk
  • Aantrekkelijke kleuren
SNR: 35 dB
Certificaten: EN 352-2:2002
Bestelinformatie: Ook beschikbaar in het hygiënische MoldexStation-dispensersysteem.
Opgelet: * One size fits all.