Filters voor maskers, 7000- en 9000-serie, EasyLock®
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9600 9030 9020 930001 9120 9230 9100 9200 9400 9500 9430 9730 9022 9032 9800
111-0699EA 136 EUR
111-0699 111-0702 111-0703 111-1186 111-1183 111-1185 111-0701 111-1184 111-0700 111-1189 111-1187 111-1190 111-1181 111-1182 111-2305
Filters voor maskers, 7000- en 9000-serie, EasyLock®
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Maskerfilters
EasyLock®-filters beschermen tegen gassen, dampen en stof. Geschikt voor maskers in de 7000- en 9000-serie.
  • Bajonetaansluiting
  • Deeltjesfilter kan worden verbonden met de gascartridges of rechtstreeks met het maskerlichaam
  • Adapters en voorfilters voor deeltjes zijn niet nodig
  • Eenvoudigere logistiek - 30% minder onderdelen
  • Deeltjesfilter met geplooide filtertechnologie: aanzienlijk minder ademweerstand, verbetert het draagcomfort en vermindert vermoeidheid
Certificaten: EN 143:2000+A1:2006 (deeltjesfilters)
EN 14387:2004+A1:2008 (gasfilters en voorgemonteerde filters)