Zoutzuur 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.37055.9950 1.37055.1000
1.37055.9950EA 0 EUR
1.37055.9950 1.37055.1000
Zoutzuur 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,