Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
87898.03 87898.06
87898.03EA 73.4 EUR
87898.03 87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 15522-71-1 Molecular Formula: C33H57EuO6 Formula Weight: 701.78 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 187-189° MDL No.: MFCD00000019
Formule: C₃₃H₅₇EuO₆
Smeltpunt: 187…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000019
CAS nummer: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5