Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14486.03 14486.06
14486.03EA 73 EUR
14486.03 14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
CAS No.: 14768-15-1 Molecular Formula: C33H57GdO6 Formula Weight: 707.07 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD00010349
Formule: C₃₃H₅₇GdO₆
Smeltpunt: 167…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010349
CAS nummer: 14768-15-1
EINECS: 238-834-4