Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44842.03
44842.06
44842.03EA
103
EUR
44842.03
44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Purity: 99%
CAS No.: 15492-51-0
Molecular Formula: C33H57O6Tb
Formula Weight: 708.74
Physical Form: Granular
Melting Point: 155-156°
MDL No.: MFCD00064752
Formule:
C₃₃H₅₇O₆Tb Smeltpunt: 155…156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064752 CAS nummer: 15492-51-0 |