Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39581.03 39581.06
39581.03EA 79.6 EUR
39581.03 39581.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-52-1 Molecular Formula: C33H57O6Yb Formula Weight: 722.86 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00000034
Formule: C₃₃H₅₇O₆Yb
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000034
CAS nummer: 15492-52-1