Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41279.03 41279.06
41279.03EA 79.1 EUR
41279.03 41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 14040-05-2 Molecular Formula: C22H38CuO4 Formula Weight: 430.05 Physical Form: Powder Melting Point: 198° Boiling Point: 100°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00058920
Formule: C₂₂H₃₈CuO₄
Kookpunt: 100 °C (0,1 mmHg) (sublimatie)
Smeltpunt: 198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058920
CAS nummer: 14040-05-2