Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
41909.06
41909.14
41909.06EA
674
EUR
41909.06
41909.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Purity: 99.7%
CAS No.: 63370-90-1
Molecular Formula: C44H76HfO8
Formula Weight: 910.5
Physical Form: Powder
Melting Point: 315°
MDL No.: MFCD01863471
Formule:
C₄₄H₇₆HfO₈ Smeltpunt: 315 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863471 CAS nummer: 63370-90-1 |