Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), Zr(TMHD)4
42028.06
42028.14
42028.06EA
135
EUR
42028.06
42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 18865-74-2
Molecular Formula: C44H76)8Zr
Formula Weight: 824.30
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 318-320°
Boiling Point: 180°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00145380
MOCVD of zirconium
Formule:
C₄₄H₇₆O₈Zr MW: 824.29 g/mol Kookpunt: 180 °C (0.1 mmHg) (sublimatie) Smeltpunt: 318…320 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145380 CAS nummer: 18865-74-2 |