Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44240.03 44240.09 44240.18
44240.03EA 38.4 EUR
44240.03 44240.09 44240.18
Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Indium gallium alloy (60:40 w%)
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In; 40:60 wt% Physical Form: Solid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00144387
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144387
EINECS: 231-163-8