9-Phenylcarbazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H56827.06 H56827.14
H56827.06EA 167 EUR
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Purity: 99% CAS No.: 1150-62-5 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.30 Melting Point: 95-97° MDL No.: MFCD00004965
Formule: C₁₈H₁₃N
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004965
CAS nummer: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2