1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
367160050 367160010 367160250
ACRO367160050EA 60.2 EUR
ACRO367160050 ACRO367160010 ACRO367160250
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Kookpunt: 140 °C (2mbar)
Dichtheid: 1,17 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190247
CAS nummer: 63074-07-7
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %