1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
L18704.14
L18704.06
L18704.14EA
98.8
EUR
L18704.14
L18704.06
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 63074-07-7
Molecular Formula: C9H16N2O2
Formula Weight: 184.24
Boiling Point: 120-125°/0.2mm
Beilstein Reference: 880578
Formule:
C₉H₁₆N₂O₂ Kookpunt: 120…125 °C (0,2 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190247 CAS nummer: 63074-07-7 |