4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05508.14
L05508.22
L05508.36
L05508.14EA
33.4
EUR
L05508.14
L05508.22
L05508.36
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Purity: 94%
CAS No.: 4053-08-1
Molecular Formula: C12H5ClO3
Formula Weight: 232.63
Melting Point: 208-214°
Beilstein Reference: 178072
Formule:
C₁₂H₅ClO₃ Smeltpunt: 208…214 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006928 CAS nummer: 4053-08-1 EINECS: 223-760-7 |