Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrido[2,3-b]pyrazine
B22843.02 B22843.88
B22843.02EA 61.5 EUR
B22843.02 B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Purity: 98% CAS No.: 322-46-3 Molecular Formula: C7H5N3 Formula Weight: 131.14 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00006717
Formule: C₇H₅N₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006717
CAS nummer: 322-46-3
EINECS: 206-294-9