4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11839.03 A11839.06
A11839.03EA 67.3 EUR
A11839.03 A11839.06
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 100-31-2 Molecular Formula: C16H12O4 Formula Weight: 268.27 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00013994
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013994
CAS nummer: 100-31-2
EINECS: 202-838-4