Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(±)-cis-Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
B22472.06
B22472.22
B22472.06EA
60.4
EUR
B22472.06
B22472.22
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Purity: 97%
CAS No.: 13173-09-6
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00066201
Formule:
C₇H₈O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066201 CAS nummer: 13173-09-6 UN: 1224 ADR: 3,III |