1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H25783.06 H25783.03
H25783.06EA 656 EUR
H25783.06 H25783.03
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 37718-11-9 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 281-283° MDL No.: MFCD00011558
Formule: C₄H₄N₂O₂
Smeltpunt: 281…283 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011558
CAS nummer: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5