4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Iodopyrazole
H56369.06 H56369.14
H56369.06EA 104 EUR
H56369.06 H56369.14
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005244
CAS nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1