1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50305.03
H50305.MD
H50305.03EA
260
EUR
H50305.03
H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1134-50-5
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
MDL No.: MFCD00514518
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00514518 CAS nummer: 1134-50-5 |