3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12701.06 A12701.14
A12701.06EA 111 EUR
A12701.06 A12701.14
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1572-10-7 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 4947
Formule: C₉H₉N₃
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191749
CAS nummer: 1572-10-7