3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53451.06
H53451.14
H53451.06EA
103
EUR
H53451.06
H53451.14
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 38002-45-8
Molecular Formula: C6H11BrSi
Formula Weight: 191.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.483
Boiling Point: 44-45°/2mm
Beilstein Reference: 2037650
MDL No.: MFCD00134460
Formule:
C₆H₁₁BrSi Kookpunt: 44…45 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,17 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134460 CAS nummer: 38002-45-8 |