2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18006.09 A18006.18 A18006.30
A18006.09EA 109 EUR
A18006.09 A18006.18 A18006.30
2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 615-21-4 Molecular Formula: C7H7N3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD00041849
Formule: C₇H₇N₃S
Smeltpunt: 198…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041849
CAS nummer: 615-21-4
EINECS: 210-416-6