2-Mercaptothiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L07058.03
L07058.06
L07058.03EA
40
EUR
L07058.03
L07058.06
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 82358-09-6
Molecular Formula: C3H3NS2
Formula Weight: 117.19
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 635950
Formule:
C₃H₃NS₂ Smeltpunt: 77…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022449 CAS nummer: 82358-09-6 EINECS: 423-680-4 |