3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27126.03 H27126.06
H27126.03EA 79.7 EUR
H27126.03 H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 238088-16-9 Molecular Formula: C10H18BNO2 Formula Weight: 195.07 Refractive Index: 1.4370
Formule: C₁₀H₁₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953480
CAS nummer: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III