4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
L04218.06
L04218.14
L04218.06EA
30.4
EUR
L04218.06
L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 119-81-3
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 2809678
Formule:
C₉H₁₀N₂O₄ Smeltpunt: 117…118 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017018 CAS nummer: 119-81-3 EINECS: 204-353-3 |