Methanesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10885.09 A10885.18 A10885.30 A10885.36
A10885.09EA 31 EUR
A10885.09 A10885.18 A10885.30 A10885.36
Methanesulphonamide ≥98%
Methanesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 3144-09-0 Molecular Formula: CH5NO2S Formula Weight: 95.13 Melting Point: 87-93° Beilstein Reference: 1740835
Formule: CH₅NO₂S
Smeltpunt: 87…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007940
CAS nummer: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6