Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33861.03
H33861.06
H33861.14
H33861.03EA
23.4
EUR
H33861.03
H33861.06
H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₉H₁₉BO₂ Kookpunt: 115 °C (60 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05663856 CAS nummer: 76347-13-2 |