3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25806.14
H25806.06
H25806.14EA
306
EUR
H25806.14
H25806.06
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5333-34-6
Molecular Formula: C12H14O5
Formula Weight: 238.24
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00033286
Formule:
C₁₂H₁₄O₅ Smeltpunt: 159…161 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00033286 CAS nummer: 5333-34-6 |