3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan-3-yl)propyl methacrylate, 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
L16682.14 L16682.22
L16682.14EA 87.7 EUR
L16682.14 L16682.22
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Purity: 98% CAS No.: 17096-07-0 Molecular Formula: C16H38O5Si4 Formula Weight: 422.82 Flash Point: 201°(393°F) Refractive Index: 1.4175 Boiling Point: 112-115°/0.2mm MDL No.: MFCD00053871
Formule: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422.82 g/mol
Kookpunt: 112…115 °C (0.2 mmHg)
Dichtheid: 0.930
Vlampunt: 201 °C (393 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053871
CAS nummer: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0