4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52336.MD H52336.03
H52336.MDEA 91.3 EUR
H52336.MD H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Purity: 96% CAS No.: 292621-45-5 Molecular Formula: C7H5BrFNO Formula Weight: 218.03 Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD03094432
Formule: C₇H₅BrFNO
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094432
CAS nummer: 292621-45-5