4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32645.03
H32645.06
H32645.03EA
38.3
EUR
H32645.03
H32645.06
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98%
CAS No.: 853771-88-7
Molecular Formula: C8H6BrF3O2
Formula Weight: 271.04
MDL No.: MFCD09907950
Formule:
C₈H₆BrF₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09907950 CAS nummer: 853771-88-7 |