Methyl-3-formylbenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
368050010
368050050
368050250
ACRO368050010EA
49.6
EUR
ACRO368050010
ACRO368050050
ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Formule:
C₉H₈O₃ Smeltpunt: 48…55 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00189379 CAS nummer: 52178-50-4 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 55 °C |
GC | ≥97.5 % |