4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11659.06
L11659.14
L11659.06EA
22.2
EUR
L11659.06
L11659.14
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 17754-90-4
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 60-64°
Beilstein Reference: 2212234
Formule:
C₁₁H₁₅NO₂ Smeltpunt: 60…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003326 CAS nummer: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |