Methyl-3-aminosalicylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33035.03
H33035.06
H33035.03EA
92.9
EUR
H33035.03
H33035.06
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Formule:
C₈H₉NO₃ Smeltpunt: 79…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09842614 CAS nummer: 35748-34-6 |