Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05687.09
L05687.04
L05687.09EA
285
EUR
L05687.09
L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 63435-16-5
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 608716
Formule:
C₈H₉NO₃ Smeltpunt: 118…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017093 CAS nummer: 63435-16-5 |