Methyl thiosalicylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl 2-mercaptobenzoate
H28400.14
H28400.06
H28400.14EA
211
EUR
H28400.14
H28400.06
Methyl thiosalicylate ≥97%
Methyl thiosalicylate
Purity: 97%
CAS No.: 4892-02-8
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Flash Point:
Formule:
C₈H₈O₂S Kookpunt: 98…100 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,223 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060678 CAS nummer: 4892-02-8 |