Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25438.14 B25438.06
B25438.14EA 151 EUR
B25438.14 B25438.06
Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Methyl-4-iodsalicylate
Purity: 98% CAS No.: 18179-39-0 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD06797864
Formule: C₈H₇IO₃
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797864
CAS nummer: 18179-39-0