2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L14067.03
L14067.06
L14067.03EA
25.7
EUR
L14067.03
L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-99-3
Molecular Formula: C9H7ClN2S
Formula Weight: 210.69
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 153889
Formule:
C₉H₇ClN₂S Smeltpunt: 168…170 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047058 CAS nummer: 2103-99-3 |