2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H54861.MD
H54861.03
H54861.06
H54861.MDEA
38.1
EUR
H54861.MD
H54861.03
H54861.06
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Purity: 97%
CAS No.: 436151-85-8
Molecular Formula: C10H7N3S
Formula Weight: 201.25
Beilstein Reference: 15029305
MDL No.: MFCD03407828
Formule:
C₁₀H₇N₃S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03407828 CAS nummer: 436151-85-8 |