4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
H55060.03 H55060.06 H55060.14
H55060.03EA 52 EUR
H55060.03 H55060.06 H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 77123-57-0 Molecular Formula: C12H14OSi Formula Weight: 202.33 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD02093765
Formule: C₁₂H₁₄OSi
Smeltpunt: 66…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093765
CAS nummer: 77123-57-0