4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17052.06
L17052.03
L17052.06EA
82
EUR
L17052.06
L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80500-27-2
Molecular Formula: C7H8BNO4
Formula Weight: 180.96
Melting Point: ca 250°
Beilstein Reference: 3279018
Formule:
C₇H₈BNO₄ Smeltpunt: ∼ 250 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191550 CAS nummer: 80500-27-2 |