4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L15194.03
L15194.06
L15194.14
L15194.03EA
50.8
EUR
L15194.03
L15194.06
L15194.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 59016-93-2
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: ca 280°
Beilstein Reference: 2831413
Formule:
C₇H₉BO₃ Smeltpunt: ∼ 280 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00792672 CAS nummer: 59016-93-2 |