3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19196.03
A19196.06
A19196.14
A19196.03EA
32.2
EUR
A19196.03
A19196.06
A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 28026-96-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 266-207°
MDL No.: MFCD00002514
Formule:
C₈H₈O₄ Smeltpunt: 266…207 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002514 CAS nummer: 28026-96-2 |