4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32158.MD
H32158.03
H32158.MDEA
74.1
EUR
H32158.MD
H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 320-42-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD06797340
Formule:
C₈H₄F₃NO MW: 187.12 g/mol Smeltpunt: 120…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06797340 CAS nummer: 320-42-3 |