4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31639.03 H31639.06
H31639.03EA 56.6 EUR
H31639.03 H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 124811-71-8 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 171-175° MDL No.: MFCD06797882
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Smeltpunt: 171…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797882
CAS nummer: 124811-71-8