4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
L05724.03
L05724.06
L05724.03EA
23.6
EUR
L05724.03
L05724.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 339-59-3
Molecular Formula: C8H7F3N2O
Formula Weight: 204.15
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1968848
Formule:
C₈H₇F₃N₂O Smeltpunt: 117…121 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051703 CAS nummer: 339-59-3 |