4,4'-Anisoin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
B21559.14 B21559.36
B21559.14EA 31.5 EUR
B21559.14 B21559.36
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Purity: 97% CAS No.: 119-52-8 Molecular Formula: C16H16O4 Formula Weight: 272.30 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 3211892
Formule: C₁₆H₁₆O₄
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008411
CAS nummer: 119-52-8
EINECS: 204-330-8