3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
A13492.03 A13492.06 A13492.14
A13492.03EA 30.5 EUR
A13492.03 A13492.06 A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 26107-82-4 Molecular Formula: C9H6F6N2O Formula Weight: 272.15 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 2596448
Formule: C₉H₆F₆N₂O
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051848
CAS nummer: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1